Stampa…
1,3-Dimethoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Resorcinol dimethyl ether
OR1557-100G OR1557-500G OR1557-1KG
APOSOR1557-100GEA 17.6 EUR
APOSOR1557-100G APOSOR1557-500G APOSOR1557-1KG
1,3-Dimethoxybenzene 98%
1,3-Dimethoxybenzene
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008384
CAS Number: 151-10-0
EINECS: 205-783-4