Stampa…
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15568-100G OR15568-25G OR15568-5G
APOSOR15568-100GEA 487 EUR
APOSOR15568-100G APOSOR15568-25G APOSOR15568-5G
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Formula: C₄H₄ClNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094738
CAS Number: 7709-58-2