Stampa…
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15567-1G OR15567-250MG OR15567-5G
APOSOR15567-1GEA 87 EUR
APOSOR15567-1G APOSOR15567-250MG APOSOR15567-5G
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, grado tecnico
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole
Formula: C₇H₁₀ClNS
Punto di ebollizione: 54…57 °C/0,07mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660126
CAS Number: 40516-57-2