Stampa…
4-Bromo-2-methoxythiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15560-1G OR15560-5G
APOSOR15560-1GEA 79.9 EUR
APOSOR15560-1G APOSOR15560-5G
4-Bromo-2-methoxythiazole
4-Bromo-2-methoxythiazole
Formula: C₄H₄BrNOS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07787374
CAS Number: 240816-35-7