Stampa…
1,7-Dibromoheptane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Heptamethylene dibromide
OR1556-25G OR1556-5G
APOSOR1556-25GEA 299 EUR
APOSOR1556-25G APOSOR1556-5G
1,7-Dibromoheptane 95%
1,7-Dibromoheptane
Formula: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
Peso molecolare: 258 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000274
CAS Number: 4549-31-9
EINECS: 224-910-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III