Stampa…
4-Chloromethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-(chloromethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
OR15553-1G OR15553-5G
APOSOR15553-1GEA 0 EUR
APOSOR15553-1G APOSOR15553-5G
4-Chloromethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
4-Chloromethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
Formula: C₄H₆Cl₂N₂S
Peso molecolare: 185,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035215
CAS Number: 59608-97-8