Stampa…
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15552-1G OR15552-5G
APOSOR15552-1GEA 109 EUR
APOSOR15552-1G APOSOR15552-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole
Formula: C₄H₅ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10699130
CAS Number: 5316-76-7