Stampa…
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Acetamido-4-(chloromethyl)-1,3-thiazole, N-(4-(Chloromethyl)thiazol-2-yl)acetamide
OR15549-1G OR15549-250MG
APOSOR15549-1GEA 37.9 EUR
APOSOR15549-1G APOSOR15549-250MG
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
Formula: C₆H₇ClN₂OS
Peso molecolare: 190,65 g/mol
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022441
CAS Number: 7460-59-5