Stampa…
2-Acetamido-5-bromothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(5-bromothiazol-2-yl)acetamide
OR15548-1G OR15548-5G OR15548-250MG
APOSOR15548-1GEA 94.5 EUR
APOSOR15548-1G APOSOR15548-5G APOSOR15548-250MG
2-Acetamido-5-bromothiazole
2-Acetamido-5-bromothiazole
Formula: C₅H₅BrN₂OS
Peso molecolare: 221,0800 g/mol
Punto di fusione: 198…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00017336
CAS Number: 7336-54-1