Stampa…
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodo-2-methylsulphanylpyrimidine
OR15525-1G OR15525-5G
APOSOR15525-1GEA 94.4 EUR
APOSOR15525-1G APOSOR15525-5G
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₅IN₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319020
CAS Number: 1122-74-3