Stampa…
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Ethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
OR15522-1G OR15522-5G
APOSOR15522-1GEA 80 EUR
APOSOR15522-1G APOSOR15522-5G
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₆H₉BN₂O₃
Peso molecolare: 167,9600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07375134
CAS Number: 1003043-55-7