Stampa…
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15519-1G OR15519-250MG
APOSOR15519-1GEA 17.6 EUR
APOSOR15519-1G APOSOR15519-250MG
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂S
Peso molecolare: 160,6300 g/mol
Punto di fusione: 59…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09265490
CAS Number: 49844-93-1
UN: 1759
ADR: 8,III