Stampa…
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15514-1G OR15514-5G
APOSOR15514-1GEA 122 EUR
APOSOR15514-1G APOSOR15514-5G
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375135
CAS Number: 17758-11-1