Stampa…
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR15508-10G OR15508-1G OR15508-5G
APOSOR15508-10GEA 499 EUR
APOSOR15508-10G APOSOR15508-1G APOSOR15508-5G
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
2-(1-Phenylethylidene)-1-hydrazinecarboxamide
Formula: C₉H₁₁N₃O
Peso molecolare: 177,21 g/mol
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137159
CAS Number: 2492-30-0