Stampa…
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1550-25G OR1550-500MG OR1550-5G
APOSOR1550-25GEA 192 EUR
APOSOR1550-25G APOSOR1550-500MG APOSOR1550-5G
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₃
Punto di ebollizione: 114 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 39…43 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00728947
CAS Number: 77279-24-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III