Stampa…
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzoic acid
OR15491-1G OR15491-25G OR15491-5G
APOSOR15491-1GEA 109 EUR
APOSOR15491-1G APOSOR15491-25G APOSOR15491-5G
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Peso molecolare: 229,26 g/mol
Punto di fusione: 174…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02708231
CAS Number: 7326-73-0