Stampa…
1-(2,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15486-5G OR15486-1G
APOSOR15486-5GEA 357 EUR
APOSOR15486-5G APOSOR15486-1G
1-(2,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈Cl₂O₂
Peso molecolare: 231,0800 g/mol
Punto di fusione: 140…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044817
CAS Number: 84604-70-6
EINECS: 283-353-5