Stampa…
2-(4-Chlorophenylthio)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15484-1G OR15484-250MG OR15484-5G
APOSOR15484-1GEA 109 EUR
APOSOR15484-1G APOSOR15484-250MG APOSOR15484-5G
2-(4-Chlorophenylthio)ethanol
2-(4-Chlorophenylthio)ethanol
Formula: C₈H₉ClOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014037
CAS Number: 13457-98-2