1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR15481-10G
OR15481-1G
OR15481-5G
APOSOR15481-10GEA
1350
EUR
APOSOR15481-10G
APOSOR15481-1G
APOSOR15481-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formula:
C₉H₉BrO₃S Punto di fusione: 152…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09864834 CAS Number: 500576-33-0 |