Stampa…
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
OR15479-1G OR15479-500MG OR15479-100MG
APOSOR15479-1GEA 280 EUR
APOSOR15479-1G APOSOR15479-500MG APOSOR15479-100MG
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formula: C₅H₇BrN₂O
Peso molecolare: 191,03 g/mol
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864833
CAS Number: 861362-06-3