Stampa…
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15477-1G OR15477-500MG OR15477-5G
APOSOR15477-1GEA 149 EUR
APOSOR15477-1G APOSOR15477-500MG APOSOR15477-5G
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂S
Punto di fusione: 173…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02102513
CAS Number: 36916-44-6