Stampa…
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR15475-1G OR15475-5G
APOSOR15475-1GEA 336 EUR
APOSOR15475-1G APOSOR15475-5G
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Formula: C₁₈H₁₉ClN₄O₅
Punto di fusione: 129…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864830
CAS Number: 1000018-20-1