Stampa…
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[5-Chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-4-yl]piperazine, N1-CBZ protected
OR15472-10G OR15472-1G OR15472-5G
APOSOR15472-10GEA 1350 EUR
APOSOR15472-10G APOSOR15472-1G APOSOR15472-5G
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Formula: C₂₀H₂₃ClN₄O₅
Punto di fusione: 116…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864828
CAS Number: 1000018-18-7