Stampa…
3-(Benzoylsulphanyl)-2-methylpropanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Benzoylthio)-2-methylpropanoic acid
OR15471-1G OR15471-5G
APOSOR15471-1GEA 51 EUR
APOSOR15471-1G APOSOR15471-5G
3-(Benzoylsulphanyl)-2-methylpropanoic acid
3-(Benzoylsulphanyl)-2-methylpropanoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃S
Peso molecolare: 224,28 g/mol
Punto di fusione: 63…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864827
CAS Number: 74431-50-8