Stampa…
4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15460-1G OR15460-250MG
APOSOR15460-1GEA 154 EUR
APOSOR15460-1G APOSOR15460-250MG
4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4-Propionyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,17 g/mol
Punto di fusione: 216…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200986
CAS Number: 111468-94-1