Stampa…
2,3-Dibromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15459-1G OR15459-5G
APOSOR15459-1GEA 176 EUR
APOSOR15459-1G APOSOR15459-5G
2,3-Dibromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
2,3-Dibromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Formula: C₆H₂Br₂Cl₃NO
Punto di fusione: 137…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662082
CAS Number: 50371-52-3