Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉NO₂S Punto di fusione: 68…72 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00848360 CAS Number: 32137-76-1 |