Stampa…
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15438-10G OR15438-1G OR15438-5G
APOSOR15438-10GEA 575 EUR
APOSOR15438-10G APOSOR15438-1G APOSOR15438-5G
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Formula: C₁₂H₁₀BrNO₃
Peso molecolare: 296,13 g/mol
Punto di fusione: 248…249 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02657946
CAS Number: 17826-11-8