Stampa…
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR15433-10G OR15433-1G OR15433-5G
APOSOR15433-10GEA 1690 EUR
APOSOR15433-10G APOSOR15433-1G APOSOR15433-5G
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formula: C₈H₁₀Br₂N₂O₂
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200910
CAS Number: 186956-98-9