Stampa…
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
OR1543-100G OR1543-25G OR1543-500G
APOSOR1543-100GEA 0 EUR
APOSOR1543-100G APOSOR1543-25G APOSOR1543-500G
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone 98%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃S
Peso molecolare: 198,24 g/mol
Punto di fusione: 126…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025072
CAS Number: 10297-73-1