Stampa…

2-Piperidinonicotinaldehyde 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR15429-1G OR15429-500MG
APOSOR15429-1GEA 538 EUR
APOSOR15429-1G APOSOR15429-500MG
2-Piperidinonicotinaldehyde 95%
2-Piperidinonicotinaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865118
CAS Number: 34595-22-7

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR