Stampa…
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(1,3-Dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzoic acid
OR15427-10G OR15427-1G OR15427-5G
APOSOR15427-10GEA 902 EUR
APOSOR15427-10G APOSOR15427-1G APOSOR15427-5G
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₃NO₃
Peso molecolare: 267,29 g/mol
Punto di fusione: 228…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200936
CAS Number: 503039-50-7