Stampa…
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-5-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-2-phenylpyrimidine
OR15424-10G OR15424-1G OR15424-5G
APOSOR15424-10GEA 1210 EUR
APOSOR15424-10G APOSOR15424-1G APOSOR15424-5G
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₃S
Peso molecolare: 326,38 g/mol
Punto di fusione: 325…328 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200982
CAS Number: 885949-45-1