Stampa…
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15422-5G OR15422-25G
APOSOR15422-5GEA 51 EUR
APOSOR15422-5G APOSOR15422-25G
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 221,26 g/mol
Punto di ebollizione: 369,5 °C
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101003
CAS Number: 16155-03-6