Stampa…
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR15416-1G OR15416-5G
APOSOR15416-1GEA 14.7 EUR
APOSOR15416-1G APOSOR15416-5G
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂
Peso molecolare: 204,00 g/mol
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832855
CAS Number: 934-05-4