Stampa…
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carbohydrazide
OR15414-500MG OR15414-1G
APOSOR15414-500MGEA 546 EUR
APOSOR15414-500MG APOSOR15414-1G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Peso molecolare: 248,31 g/mol
Punto di fusione: 195…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200930
CAS Number: 69202-24-0