Stampa…
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR15412-10G OR15412-1G OR15412-5G
APOSOR15412-10GEA 894 EUR
APOSOR15412-10G APOSOR15412-1G APOSOR15412-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₃NO₃
Punto di fusione: 338 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200949
CAS Number: 107419-49-8