Stampa…
2-Hydroxy-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15411-1G OR15411-250MG
APOSOR15411-1GEA 316 EUR
APOSOR15411-1G APOSOR15411-250MG
2-Hydroxy-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
2-Hydroxy-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₁₀O₄S
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 197240-27-0