Stampa…
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Bis(hydroxymethyl)-1-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-1H-1,2,3-triazole
OR15402-10G OR15402-1G OR15402-5G
APOSOR15402-10GEA 902 EUR
APOSOR15402-10G APOSOR15402-1G APOSOR15402-5G
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₂
Peso molecolare: 235,25 g/mol
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200948
CAS Number: 886361-66-6