Stampa…
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15401-1G OR15401-5G
APOSOR15401-1GEA 336 EUR
APOSOR15401-1G APOSOR15401-5G
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Formula: C₁₁H₁₅N₃
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200990
CAS Number: 885949-46-2