2-Acetyl-3-chlorothiophene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR15400-1G
OR15400-5G
APOSOR15400-1GEA
46.4
EUR
APOSOR15400-1G
APOSOR15400-5G
2-Acetyl-3-chlorothiophene
2-Acetyl-3-chlorothiophene
Formula:
C₆H₅ClOS Punto di ebollizione: 117…118 °C/15mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00794248 CAS Number: 89581-82-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |