Stampa…
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR15397-1G OR15397-5G
APOSOR15397-1GEA 98.6 EUR
APOSOR15397-1G APOSOR15397-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₇ClOS
Punto di fusione: 85…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860767
CAS Number: 38401-71-7