Stampa…
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15394-10G OR15394-1G OR15394-5G
APOSOR15394-10GEA 894 EUR
APOSOR15394-10G APOSOR15394-1G APOSOR15394-5G
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₂ClNO₂
Punto di fusione: 315 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419305
CAS Number: 154869-06-4