6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR15393-10G
OR15393-1G
OR15393-5G
APOSOR15393-10GEA
894
EUR
APOSOR15393-10G
APOSOR15393-1G
APOSOR15393-5G
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formula:
C₁₇H₁₂ClNO₃ Punto di fusione: 350 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200950 CAS Number: 854867-53-1 |