Stampa…
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR15386-10G OR15386-1G OR15386-5G
APOSOR15386-10GEA 902 EUR
APOSOR15386-10G APOSOR15386-1G APOSOR15386-5G
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formula: C₁₀H₉ClN₄OS
Punto di fusione: 257 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200937
CAS Number: 886361-54-2