Stampa…
(3-Methyl-2-furyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Methylfuran-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3-methylfuran
OR15383-1G OR15383-250MG
APOSOR15383-1GEA 0 EUR
APOSOR15383-1G APOSOR15383-250MG
(3-Methyl-2-furyl)methanol
(3-Methyl-2-furyl)methanol
Formula: C₆H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817486
CAS Number: 20416-16-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III