Stampa…
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1538-1G OR1538-5G
APOSOR1538-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1538-1G APOSOR1538-5G
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₅BrO₂
Punto di fusione: 146…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00167820
CAS Number: 21816-08-0