Stampa…
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15376-1G OR15376-5G
APOSOR15376-1GEA 270 EUR
APOSOR15376-1G APOSOR15376-5G
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Peso molecolare: 256,71 g/mol
Punto di fusione: 89,5…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817463
CAS Number: 916766-81-9
UN: 3261
ADR: 8,III