Stampa…
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Oxobut-2-yl)-1H-1,2,4-triazole
OR15365-10G OR15365-1G OR15365-5G
APOSOR15365-10GEA 597 EUR
APOSOR15365-10G APOSOR15365-1G APOSOR15365-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Formula: C₆H₉N₃O
Peso molecolare: 139,16 g/mol
Punto di ebollizione: 93…95 °C/0,38mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142027
CAS Number: 111451-34-4