Stampa…
4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4,7,8-Tetrahydroquinoline-2,5(1H,6H)-dione
OR15364-1G OR15364-5G
APOSOR15364-1GEA 61.1 EUR
APOSOR15364-1G APOSOR15364-5G
4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione
4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01111799
CAS Number: 5057-12-5